Merck
ATEH3031ECA7
AstaTech, Inc.
5-(BENZYLOXY)INDOLIN-2-ONE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.27
MDL番号:
Iupac Name
5-(benzyloxy)-1H-indol-2-ol
Inchi Code
1S/C15H13NO2/c17-15-9-12-8-13(6-7-14(12)16-15)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16-17H,10H2
InChI Key
DPPCWLOGRQMNRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=139276
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC2005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)