Merck
ATEH0DDC4471
AstaTech, Inc.
2,3-DIHYDROBENZO[B][1,4]OXAZEPIN-4(5H)-ONE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,5-benzoxazepin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
InChI Key
VQUQMVAKPPWYNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=129306
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18693
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)