Merck
ATEH0DDC440C
AstaTech, Inc.
N-(5-CHLORO-2-NITROPHENYL)ACETAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.61
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-chloro-2-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-5(12)10-7-4-6(9)2-3-8(7)11(13)14/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
YWANGSCDWBUSBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=127155
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=58578