Merck
ATEH0DDC4328
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4-ISOPROPYLPYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-isopropyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-4(2)6-5(7(12)13)3-10-8(9)11-6/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)(H2,9,10,11)
InChI Key
SIOOCOUQJSQPNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122780
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20211