Merck
ATEH0DDC42CD
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL N-[2-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PROP-2-EN-1-YL]CARBAMATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.18
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)allyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26BNO4/c1-10(9-16-11(17)18-12(2,3)4)15-19-13(5,6)14(7,8)20-15/h1,9H2,2-8H3,(H,16,17)
InChI Key
QACWDBPHSRQMNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122002
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=13020