Merck
ATEH0DDC4271
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(4-CYANOBENZYL)HYDRAZINECARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-cyanobenzyl)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17N3O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7,15H,9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
POKKJVNZXJKYSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122624
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20055
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)