Merck
ATEH0DDC425D
AstaTech, Inc.
4-((3-CHLOROPHENOXY)METHYL)PIPERIDINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.18
MDL番号:
Iupac Name
4-[(3-chlorophenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO.ClH/c13-11-2-1-3-12(8-11)15-9-10-4-6-14-7-5-10;/h1-3,8,10,14H,4-7,9H2;1H
InChI Key
ASXBAVLNZAPPII-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122600
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20031