Merck
ATEH03AB8ADB
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(CYCLOPROPANECARBONYL) PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyclopropylcarbonyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-6-11(7-9-15)12(16)10-4-5-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
PEJVSILYJWJZGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=119176
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB17330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)