Merck
ATE959441638
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-FLUORO-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.02
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-5(9)3-4-1-2-10-7(4)11-6/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
VJXFQZOLFOEPAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=112232
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17197
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)