Merck
ATE959441184
AstaTech, Inc.
METHYL 3-BROMO-5-IODOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
346.97
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-iodothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrIO2S/c1-10-6(9)5-3(7)2-4(8)11-5/h2H,1H3
InChI Key
MFCJWEBFVJZNRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111007
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57934
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)