Merck
ATE959439781
AstaTech, Inc.
4-ACETYL-2-METHOXYBENZONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
4-acetyl-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-7(12)8-3-4-9(6-11)10(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
CPSLCUWVXMXVNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=110440
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56662