Merck
ATE959439771
AstaTech, Inc.
(R)-3-METHYL-2-(1-OXOISOINDOLIN-2-YL)BUTANOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
Iupac Name
(2R)-3-methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-8(2)11(13(16)17)14-7-9-5-3-4-6-10(9)12(14)15/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3,(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI Key
JULAETYRRYJIAR-LLVKDONJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=110430
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56630