Merck
ATE959439597
AstaTech, Inc.
4-FLUORO-2-HYDROXYPHENYLACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
Iupac Name
(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4,10H,3H2,(H,11,12)
InChI Key
ONYLRXYSJAYKAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111546
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=95684
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)