Merck
ATE939904710
AstaTech, Inc.
METHYL 6-(1-AMINOCYCLOPROPYL)NICOTINATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-(1-aminocyclopropyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c1-14-9(13)7-2-3-8(12-6-7)10(11)4-5-10/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
InChI Key
QAWLOHWWIRGDCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=107498
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=95054