Merck
ATE939898605
AstaTech, Inc.
THIENO[3,2-B]THIOPHEN-2-YLMETHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.26
MDL番号:
Iupac Name
thieno[3,2-b]thien-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C7H6OS2/c8-4-5-3-7-6(10-5)1-2-9-7/h1-3,8H,4H2
InChI Key
TXYAZXBBBKENKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=106183
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=93745
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)