Merck
ATE939887811
AstaTech, Inc.
METHYL 4-FORMAMIDOBENZOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(formylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
BPGCKMCHSYSDJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103903
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)