Merck
ATE939883575
AstaTech, Inc.
5-BROMO-3-ETHYL-2-METHYL-1-BENZOTHIOPHENE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.18
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-ethyl-2-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C11H11BrS/c1-3-9-7(2)13-11-5-4-8(12)6-10(9)11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
VZNRYLCNHFEOQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102504
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)