Merck
ATE939883394
AstaTech, Inc.
METHYL 7-(4-(DIMETHOXYMETHYL)PHENYLCARBAMOYL)HEPTANOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.42
MDL番号:
Iupac Name
methyl 8-((4-(dimethoxymethyl)phenyl)amino)-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C18H27NO5/c1-22-17(21)9-7-5-4-6-8-16(20)19-15-12-10-14(11-13-15)18(23-2)24-3/h10-13,18H,4-9H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
DWFDRBJHMWYBGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102476
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16888