Merck
ATE638640035
AstaTech, Inc.
METHYL 5-FLUOROPIPERIDINE-3-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H12FNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h5-6,9H,2-4H2,1H3
InChI Key
JZZXXYACSDVNCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=101042
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=92538
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)