Merck
ATE638638958
AstaTech, Inc.
(9H-FLUOREN-9-YL)METHYL PYRAZOLIDINE-1-CARBOXYLATE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.81
MDL番号:
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl pyrazolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H18N2O2.ClH/c21-18(20-11-5-10-19-20)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17,19H,5,10-12H2;1H
InChI Key
AHUBTDCFCKIOJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=100064
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10476