Merck
ATE638636771
AstaTech, Inc.
3-BROMO-6-NITRO-1H-INDOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-nitro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-4-10-8-3-5(11(12)13)1-2-6(7)8/h1-4,10H
InChI Key
CUHNSXKCMBQLRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=97843
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=V10157
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)