Merck
ATE638636186
AstaTech, Inc.
2,5-DIMETHYL-3-NITROBENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dimethyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-5-3-7(9(11)12)6(2)8(4-5)10(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
CXGZFDGAQVAGHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=98156
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55825
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)