Merck
ATE517255511
AstaTech, Inc.
(6-AMINO-4-FLUOROPYRIDIN-3-YL)BORONIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.92
MDL番号:
Iupac Name
(6-amino-4-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BFN2O2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2,10-11H,(H2,8,9)
InChI Key
QOQNLEGRQYIOIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94387
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P15846