Merck
ATE517255490
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (1-CYANO-2-METHYLPROPAN-2-YL)CARBAMATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-cyano-1,1-dimethylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-10(4,5)6-7-11/h6H2,1-5H3,(H,12,13)
InChI Key
RSILEIAGEFITEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92097
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10404