Merck
ATE517255436
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-AMINO-6-(TRIFLUOROMETHYL)IMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10F3N3O2/c1-2-19-10(18)8-9(15)17-5-6(11(12,13)14)3-4-7(17)16-8/h3-5H,2,15H2,1H3
InChI Key
WUPTXGFCVLFIOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92043
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10350