Merck
ATE517254942
AstaTech, Inc.
METHYL 3-FORMYLCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
OSEJUCOTKIRRNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94769
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16243
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)