Merck
ATE517251325
AstaTech, Inc.
6-TRIFLUOROMETHYL-INDOLE-3-CARBALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.16
MDL番号:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)7-1-2-8-6(5-15)4-14-9(8)3-7/h1-5,14H
InChI Key
BOCHZCCEJLKHMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92435
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F15927
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)