Merck
ATE517251132
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-8-METHOXYQUINAZOLIN-2-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.63
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-8-methoxy-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O/c1-14-6-4-2-3-5-7(6)12-9(11)13-8(5)10/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
InChI Key
JTPWONLDCZSTAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92242
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F15734