Merck
ATE517250059
AstaTech, Inc.
3-(3-CHLOROPHENYL)CYCLOBUTANONE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.63
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)cyclobutanone
Inchi Code
1S/C10H9ClO/c11-9-3-1-2-7(4-9)8-5-10(12)6-8/h1-4,8H,5-6H2
InChI Key
MPIYPDUURJOKRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=95012
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=91865