Merck
ATE517249585
AstaTech, Inc.
7-BROMOBENZO[D][1,3]DIOXOL-4-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
Iupac Name
7-bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-ol
Inchi Code
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-2,9H,3H2
InChI Key
RXDSSESDOZNJIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=95498
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=91391