Merck
ATE458963110
AstaTech, Inc.
4-(3-AMINOPHENOXY)BENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.24
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-aminophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c14-10-2-1-3-12(8-10)17-11-6-4-9(5-7-11)13(15)16/h1-8H,14H2,(H,15,16)
InChI Key
XBSWHOWJHICZQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72000
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21087
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)