Merck
ATE443543804
AstaTech, Inc.
(1S,3S,4S)-ETHYL 4-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)-3-HYDROXYCYCLOHEXANECARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.36
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (1S,3S,4S)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxycyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO5/c1-5-19-12(17)9-6-7-10(11(16)8-9)15-13(18)20-14(2,3)4/h9-11,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,18)/t9-,10-,11-/m0/s1
InChI Key
JOOLXBLTNBWCNP-DCAQKATOSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=52960
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38227