Merck
ATE410297550
AstaTech, Inc.
(3-HYDROXYPIPERIDIN-1-YL)(PHENYL) METHANONE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-hydroxy-1-piperidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c14-9-10-4-1-2-6-12(10)13-7-3-5-11(15)8-13/h1-2,4,6,9,11,15H,3,5,7-8H2
InChI Key
LJAQOYZUHIEEHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22655
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3841