Merck
ATE410297027
AstaTech, Inc.
ETHYL 4-CHLORO-6,7,8-TRIFLUOROQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.64
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6,7,8-trifluoro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H7ClF3NO2/c1-2-19-12(18)6-4-17-11-5(8(6)13)3-7(14)9(15)10(11)16/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
WCFMOGCTVPWEFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22163
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84691