Merck
ATE410296595
AstaTech, Inc.
BENZYL 5-OXOOCTAHYDROPENTALENE-2-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.32
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 5-oxooctahydropentalene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H18O3/c17-15-8-12-6-14(7-13(12)9-15)16(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10H2
InChI Key
SCVVUFBRQOIKMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22111
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84639
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)