Merck
ATE398813571
AstaTech, Inc.
5-AMINO-2-(PHENYLTHIO)BENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.3
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-(phenylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2S/c14-9-6-7-12(11(8-9)13(15)16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2,(H,15,16)
InChI Key
MKSHKRLNPIFOSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19982
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB1111
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)