Merck
APOH96F24C8E
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.04
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2O2/c1-3-6(9)4(8)2-5(7(3)10)11(12)13/h2H,10H2,1H3
InChI Key
BYDOVOFDXMMLLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)