Merck
APOH93ED7794
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.13
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
WDJLSXGVBBNQNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-hydroxymethylphenol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-hydroxymethylphenol