Merck
APOH93D950C2
Apollo Scientific Ltd
Dodecyl carbonochloridate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.79
MDL番号:
Iupac Name
dodecyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15/h2-12H2,1H3
InChI Key
AFPOMDNRTZLRMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)