Merck
APOH6F3D03B7
Apollo Scientific Ltd
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-bromo-3-methyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-5-3-7(9)4-10-8(5)6(2)11/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OAICIMNWBGAWRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-5-bromo-3-methylpyridin-2-ylethanone
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-5-bromo-3-methylpyridin-2-ylethanone