コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
APO458955575
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8BrF/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
InChI Key
LJNXHUCQQXLSHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Flash Point
95-96
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)