Merck
APO456876695
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.17
MDL番号:
bp
90-92
Iupac Name
(3-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ZESQUNYKCICBQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Synonym
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)-6-fluorotoluene
Boiling point
90-92
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)