Merck
APO456876691
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.15
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H6F4O2/c11-8-5-7(10(12,13)14)3-1-6(8)2-4-9(15)16/h1-5H,(H,15,16)/b4-2+
InChI Key
HWBLGORXWYIISR-DUXPYHPUSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-trifluoromethylcinnamic-acid
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-trifluoromethylcinnamic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)