Merck
APO456796401
Apollo Scientific Ltd
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.17
MDL番号:
Iupac Name
2,5-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-6-1-2-7(11)5(3-6)4-8(12)9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
InChI Key
YHYQITHAFYELNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluoro-dl-phenylalanine
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluoro-dl-phenylalanine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)