Merck
APO456795359
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.59
MDL番号:
bp
117-119
Iupac Name
[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c10-6-1-2-7(9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChI Key
GINCGCMLTQDEJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Boiling point
117-119
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)