Merck
APO455838583
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.29
MDL番号:
bp
93-96
Iupac Name
ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2S/c1-2-19-12(18)10-7-20-11(17-10)8-4-3-5-9(6-8)13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
ZPJJUAUWQRNPQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-3-trifluoromethylphenyl-13-thiazole-4-carboxylate
Synonym
4-(Ethoxycarbonyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole, 3-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzotrifluoride
Boiling point
93-96
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-3-trifluoromethylphenyl-13-thiazole-4-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)