Merck
APO455836876
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H3BrF4N2O2/c8-2-1-3(14(15)16)6(13)4(5(2)9)7(10,11)12/h1H,13H2
InChI Key
BLAKCIFWVCDGMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline
Synonym
2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline