Merck
APO455834319
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.99
MDL番号:
密度
1.74
Iupac Name
4-bromo-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI Key
QBLOMVIUENUOJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
密度
1.74
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine