Merck
APO455833709
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(2-propynyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13-2/h1,4-7H,8H2,2H3
InChI Key
WYKFWIYGJGNLRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-prop-2-yn-1-yloxybenzoate
Flash Point
100/ 0.2mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-prop-2-yn-1-yloxybenzoate