コンテンツぞスキップ
Merck
APO455832824
Apollo Scientific Ltd
4'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.35
MDL番号:
bp
116-118
Iupac Name
4'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-2-amine
Inchi Code
1S/C19H17NO/c20-19-9-5-4-8-18(19)16-10-12-17(13-11-16)21-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,14,20H2
InChI Key
XKIPQWRPJDHCCW-UHFFFAOYSA-N
保管枩床
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-benzyloxy-11-biphenyl-2-amine
Boiling point
116-118
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-benzyloxy-11-biphenyl-2-amine
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス